Acide (2-benzyloxyphényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR1661-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR1661-5G APOSOR1661-1G
Acide (2-benzyloxyphényl)acétique
Acide (2-benzyloxyphényl)acétique
Formule: C₆H₅CH₂OC₆H₄CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016822
Numéro CAS: 22047-88-7
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité