5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 132 EUR InStock
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Formule: C₉H₁₃ClN₂O₄
MW: 248,67 g/mol
Point de fusion: 154…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277061
Numéro CAS: 944450-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité