4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxypyrimidin-4-amine
OR16620-1G OR16620-5G
APOSOR16620-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR16620-1G APOSOR16620-5G
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-2-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128201
Numéro CAS: 3289-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité