1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR16635-1G OR16635-5G
APOSOR16635-1GEA 84.4 EUR InStock
APOSOR16635-1G APOSOR16635-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
Point de fusion: 54…55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663890
Numéro CAS: 517874-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité