6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1666-5G
APOSOR1666-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR1666-5G
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049347
Numéro CAS: 4771-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité