Acide undécanedioique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,9-Nonanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedicarboxylicacid, Nonamethylenedicarboxylic acid, Undecanedioic acid
OR16665-100G OR16665-25G
APOSOR16665-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR16665-100G APOSOR16665-25G
Acide undécanedioique
Acide undécanedioique
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004444
Numéro CAS: 1852-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité