6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16671-1G OR16671-5G OR16671-10G
APOSOR16671-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16671-1G APOSOR16671-5G APOSOR16671-10G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one
Formule: C₈H₇BrN₂O
MW: 227,0600 g/mol
Point de fusion: 267…270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664027
Numéro CAS: 129686-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité