α-Bromo-2,3-dichlorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-2,3-dichlorotoluene, 2,3-Dichlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene
OR16672-25G
APOSOR16672-25GEA 165 EUR InStock
APOSOR16672-25G
α-Bromo-2,3-dichlorotoluène 98%
α-Bromo-2,3-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 140…144 °C/31mmHg
Point de fusion: 29…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701317
Numéro CAS: 57915-78-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité