7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1668-1G OR1668-5G
APOSOR1668-1GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR1668-1G APOSOR1668-5G
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047170
Numéro CAS: 4771-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité