6-(Benzyloxy)-1H-indole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1675-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1675-1G
6-(Benzyloxy)-1H-indole 98%
6-(Benzyloxy)-1H-indole
Formule: C15H13NO
MW: 223,28 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053554
Numéro CAS: 15903-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité