4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1683-5G
APOSOR1683-5GEA 126 EUR InStock
APOSOR1683-5G
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
4-Chloroindole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,6030 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05864704
Numéro CAS: 876-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité