2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1-ethanol
Attention
OR16854-1G OR16854-500MG
APOSOR16854-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR16854-1G APOSOR16854-500MG
2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1-ethanol
2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1-ethanol
Formule: C₁₄H₁₄O
MW: 198,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09926182
Numéro CAS: 37729-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité