6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16855-1G OR16855-500MG
APOSOR16855-1GEA 452 EUR InStock
APOSOR16855-1G APOSOR16855-500MG
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06738308
Numéro CAS: 105191-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité