3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16867-1G OR16867-500MG
APOSOR16867-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR16867-1G APOSOR16867-500MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄IN₃O₂
MW: 289,0300 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781574
Numéro CAS: 885521-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité