3,4,6-Trichloropyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR16890-25GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR16890-25G APOSOR16890-100G APOSOR16890-5G
3,4,6-Trichloropyridazine
3,4,6-Trichloropyridazine
Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,4231 g/mol
Point d'ébullition: 96…97,5 °C/2mmHg
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00834957
Numéro CAS: 6082-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité