1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate, N-BOC protected
OR16891-1G OR16891-500MG
APOSOR16891-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR16891-1G APOSOR16891-500MG
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₆H₁₈BrNO₄
MW: 368,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025933
Numéro CAS: 939045-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité