2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenoxypyridine-4-carboxylic acid
OR16904-1G OR16904-250MG OR16904-100MG OR16904-2.5G OR16904-5G
APOSOR16904-1GEA 249 EUR InStock
APOSOR16904-1G APOSOR16904-250MG APOSOR16904-100MG APOSOR16904-2.5G APOSOR16904-5G
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
2-Phenoxyisonicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09414712
Numéro CAS: 51362-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité