L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected
OR1692-1G OR1692-5G
APOSOR1692-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR1692-1G APOSOR1692-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₅
MW: 292.2872 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864712
Numéro CAS: 914349-07-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité