Iodotriméthylsilane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
OR16935-100G OR16935-250G
APOSOR16935-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR16935-100G APOSOR16935-250G
Iodotriméthylsilane
Iodotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ISi
MW: 200,09 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C
Densité: 1.406 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001028
Numéro CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité