6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16939-100G OR16939-25G OR16939-5G
APOSOR16939-100GEA 430 EUR InStock
APOSOR16939-100G APOSOR16939-25G APOSOR16939-5G
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276,92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460056
Numéro CAS: 63744-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité