5-Bromo-o-crésol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR16945-5GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR16945-5G APOSOR16945-100G APOSOR16945-1G APOSOR16945-25G
5-Bromo-o-crésol
5-Bromo-o-crésol
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061906
Numéro CAS: 36138-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité