2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromobenzaldehyde
OR16948-1G OR16948-5G
APOSOR16948-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16948-1G APOSOR16948-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O
MW: 263,93 g/mol
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040410
Numéro CAS: 67713-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité