tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole, N-BOC protected
OR1695-1G OR1695-5G
APOSOR1695-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR1695-1G APOSOR1695-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 96%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 914349-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité