Fer (III) citrate hydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ferric citrate
OR16950-1KG OR16950-250G
APOSOR16950-1KGEA 163 EUR InStock
APOSOR16950-1KG APOSOR16950-250G
Fer (III) citrate hydraté
Fer (III) citrate hydraté
Formule: C₆H₅FeO₇·xH₂O
MW: 244,948 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149615
Numéro CAS: 334024-15-6
EINECS: 222-536-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité