Acétate de tétrabutylammonium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetra-n-butylammonium acetate
OR16951-100G OR16951-500G OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR16951-100G APOSOR16951-500G APOSOR16951-1KG
Acétate de tétrabutylammonium 98%
Acétate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₈H₃₉NO₂
MW: 301,51 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043208
Numéro CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité