1,9-Nonanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
OR16970-100G OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR16970-100G APOSOR16970-500G
1,9-Nonanediol 98%
1,9-Nonanediol
Formule: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 177 °C/15mmHg
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002991
Numéro CAS: 3937-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité