Cyclopentanecarbaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16978-100G OR16978-25G
APOSOR16978-100GEA 800 EUR InStock
APOSOR16978-100G APOSOR16978-25G
Cyclopentanecarbaldéhyde 95%
Cyclopentanecarbaldéhyde
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 140…141 °C
Densité: 0.919 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060798
Numéro CAS: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité