4(3H)-Pyrimidinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
OR16979-5G OR16979-25G OR16979-100G OR16979-500G OR16979-1KG
APOSOR16979-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16979-5G APOSOR16979-25G APOSOR16979-100G APOSOR16979-500G APOSOR16979-1KG
4(3H)-Pyrimidinone 98%
4(3H)-Pyrimidinone
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006664
Numéro CAS: 4562-27-0
EINECS: 224-932-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité