Hydroxyterephthalic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxyterephthalic acid
OR16986-1G OR16986-5G OR16986-25G
APOSOR16986-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR16986-1G APOSOR16986-5G APOSOR16986-25G
Hydroxyterephthalic acid 97%
Hydroxyterephthalic acid
Formule: C₈H₆O₅
MW: 182,1302 g/mol
Point de fusion: 312…317 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835368
Numéro CAS: 636-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité