Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diiodométhane 98+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Méthylène iodure

APOSOR17001-100GEA 147 EUR InStock
APOSOR17001-100G
Diiodométhane 98+%
Diiodométhane


Formule: CH₂I₂
MW: 267,84 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C
Point de fusion: 44382 °C
Densité: 3,322 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001079
Numéro CAS: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité