1-(2-Hydroxyéthyl)urée
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)urea
OR17003-100G OR17003-250G OR17003-500G
APOSOR17003-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR17003-100G APOSOR17003-250G APOSOR17003-500G
1-(2-Hydroxyéthyl)urée
1-(2-Hydroxyéthyl)urée
Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Point de fusion: 164…169 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059080
Numéro CAS: 2078-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité