3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Chloroxynil
OR17010-1G OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR17010-1G APOSOR17010-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002177
Numéro CAS: 1891-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité