trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17015-1G OR17015-25G OR17015-5G
APOSOR17015-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR17015-1G APOSOR17015-25G APOSOR17015-5G
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₈H₁₈N₂
Point d'ébullition: 78…80 °C/18mmHg
Densité: 0.902 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001702
Numéro CAS: 67579-81-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité