3-Bromo-p-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17017-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR17017-5G APOSOR17017-25G APOSOR17017-1G
3-Bromo-p-crésol 98%
3-Bromo-p-crésol
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08273793
Numéro CAS: 60710-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité