4-Bromo-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17021-100G OR17021-25G OR17021-5G
APOSOR17021-100GEA 199 EUR InStock
APOSOR17021-100G APOSOR17021-25G APOSOR17021-5G
4-Bromo-1-indanone
4-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
Point d'ébullition: 125 °C/1.5mmHg
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01719772
Numéro CAS: 15115-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité