2,4-Dichlorophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR17023-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR17023-10G
2,4-Dichlorophénol
2,4-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 209…210 °C
Point de fusion: 42…43 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002169
Numéro CAS: 120-83-2
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité