1-Iodonaphtalène 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17044-100G OR17044-25G OR17044-5G
APOSOR17044-100GEA 165 EUR InStock
APOSOR17044-100G APOSOR17044-25G APOSOR17044-5G
1-Iodonaphtalène 97+%
1-Iodonaphtalène
Formule: C₁₀H₇I
Point d'ébullition: 302…305 °C
Point de fusion: 44443 °C
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003876
Numéro CAS: 90-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité