tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 6-amino-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂
MW: 233.27 g/mol
Point de fusion: 171…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114657
Numéro CAS: 219503-81-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité