1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17055-25G OR17055-1G OR17055-5G
APOSOR17055-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR17055-25G APOSOR17055-1G APOSOR17055-5G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Formule: C₆H₅N₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08234923
Numéro CAS: 3680-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité