4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 6-Amino-7-deazapurine
OR17059-5G
APOSOR17059-5GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR17059-5G
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₆N₄
MW: 134,142 g/mol
Point de fusion: 257…262 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01686848
Numéro CAS: 1500-85-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité