4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17111-25G
APOSOR17111-25GEA 128 EUR InStock
APOSOR17111-25G
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile
Formule: C₉H₈BrN
MW: 210,0700 g/mol
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369910
Numéro CAS: 75344-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité