Anhydride méthanesulfonique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR17123-100GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR17123-100G APOSOR17123-500G
Anhydride méthanesulfonique 98%
Anhydride méthanesulfonique
Formule: C₂H₆O₅S₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C/4mmHg
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007556
Numéro CAS: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité