Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butylimidazole 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-ButylimidazoleN-Butyl-1H-imidazole1-Butyl-1H-imidazole

APOSOR17126-100GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR17126-100G
1-Butylimidazole 95%
1-Butylimidazole


Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C
Densité: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042753
Numéro CAS: 4316-42-1
EINECS: 224-335-9
ONU: 2690
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité