1,4-Dibromobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17127-2.5KGEA 0 EUR InStock
APOSOR17127-2.5KG APOSOR17127-2KG APOSOR17127-1KG APOSOR17127-250G
1,4-Dibromobenzène 99%
1,4-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C
Point de fusion: 83…90 °C
Densité: 1,841 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000089
Numéro CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité