4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
MW: 241,12 g/mol
Point de fusion: 266…268 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190674
Numéro CAS: 131076-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité