4,4-Diméthylpipéridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17132-1G OR17132-5G
APOSOR17132-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR17132-1G APOSOR17132-5G
4,4-Diméthylpipéridine
4,4-Diméthylpipéridine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037433
Numéro CAS: 4045-30-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité