2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17206-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR17206-1G APOSOR17206-10G APOSOR17206-5G APOSOR17206-25G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
MW: 240,494 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11856048
Numéro CAS: 1003845-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité