1-Boc-3-bromoindole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, 3-Bromoindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR1723-1G OR1723-5G OR1723-10G
APOSOR1723-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1723-1G APOSOR1723-5G APOSOR1723-10G
1-Boc-3-bromoindole 95%
1-Boc-3-bromoindole
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864772
Numéro CAS: 143259-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité