trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17254-10G OR17254-1G OR17254-5G
APOSOR17254-10GEA 166 EUR InStock
APOSOR17254-10G APOSOR17254-1G APOSOR17254-5G
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436165
Numéro CAS: 142347-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité