Chlorure de cyclopropanecarbonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17255-100G OR17255-25G OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR17255-100G APOSOR17255-25G APOSOR17255-250G
Chlorure de cyclopropanecarbonyle 98%
Chlorure de cyclopropanecarbonyle
Formule: C₄H₅ClO
Point d'ébullition: 119…121 °C
Densité: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001277
Numéro CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité